Läs mer
Brady™ Small Core Förtryckta GHS CLP-etiketter
Produktkod. p-200080430
Visa text:
1 röd diamant per klistermärke
2 horisontella röda diamanter per klistermärke
2 staplade röda diamanter per klistermärke
2 staplade röda diamanter plus 2 ytterligare röda diamanter per klistermärke
3 röda diamanter per klistermärke
3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform
3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke
4 röda diamanter i kvadratisk form per klistermärke
Bredd (metrisk) tejp:
3 röda diamanter per klistermärke i roterad pyramidform
3 staplade röda diamanter i pyramidform per klistermärke
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Material:
Polypropen
papper
Produktkod. 30041449
Brand: Brady™ 622307
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med förtryckta röda diamanter, redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna.
För att du ska kunna skriva ut den nödvändiga varningen, i enlighet med de senaste bestämmelserna.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Förtryckta etiketter för stationära skrivare för CLP-GHS farliga ämnen
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Rött på vitt
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
Visa text 1 röd diamant per klistermärke
För användning med (applikation) Identifiering av riskkommunikation
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 25 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modell R6000HF
Antal per förpackning 400 etiketter/rulle
Kvantitet 400 klistermärken
Form Rektangel
Storlek 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -4 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.079 mm
Mått (LxB) 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Längd (engelska) 3,35 tum.
Längd (metrisk) 85.00 mm
Bredd (engelska) 2,17 tum
Bredd (metrisk) 55.00 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 55.00 mm
Bredd (metrisk) tejp 55,00 mm
Höjd (engelska) 3.35 in.
Höjd (metrisk) 85.00 mm
Alternativt artikelnummer THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC