Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Typ-K standardsonder
Produktkod. 11831375 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
-150 °C till +311 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
11831375 -150 °C till +311 °C Varje
1 options
Produktkod. 11831375 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0850556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    902.53 SEK / Paket med 1
    Save 117.47 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Använd dessa sonder med liten diameter för snabba avläsningar i svåråtkomliga områden. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Typ-K standardprober är idealiska för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
Handtag av akrylonitrilbutadienstyren (ABS) ger en lätt design för enkel användning tillsammans med hållbarhet. Sondhandtagen har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning. Varje sond kommer med en färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila. Svarstid: 2 sekunder eller mer.
Specifikationer
Temperatur (metrisk) -150 °C till +311 °C