Läs mer
Digi-Sense Typ-T Standardsond med liten diameter, minikontakt, jordad
Produktkod. 11841375 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Analystid:
≥1,2 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Analystid Förpackningsstorlek
11841375 ≥1,2 sek. Varje
1 options
Produktkod. 11841375 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0850557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 SEK
    810.37 SEK / Paket med 1
    Save 181.63 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Typ-T Standardsond med liten diameter designad för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
  • Sonder med liten diameter ger snabba avläsningar i svåråtkomliga områden.
  • Svarstid: 1,2 sekunder eller mer.
  • Handtag av akrylonitrilbutadienstyren (ABS) ger en lätt design för enkel användning tillsammans med hållbarhet.
  • Sondhandtagen har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning.
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J-svart, typ K-gul och typ T-blå.
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Observera att temperaturintervallet endast är för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Analystid ≥1,2 sek.
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C till +232 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) För användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen
Temperatur (engelska) -328 °F till +449,6 °F
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 101.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.6 mm