Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar
Produktkod. 10698205
Change view
Nålmätare:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Förpackningsstorlek
10698205 26 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10595855 26s G 5 eller AS Paket med 6
10492005 26s G 2, 3 eller 4 Paket med 6
11530332 33 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10798204 22s G 2, 3 eller 4 Paket med 6
11573294 22 G 5 eller AS Paket med 6
12386439 18 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
11510332 31 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
15927335 26 G 2, 3 eller 4 Varje
12316299 23s G 5 eller AS Paket med 6
11500332 28 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10725873 22s G 5 eller AS Paket med 6
11532525 22 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
12702257 29 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10776063 30 g 2, 3 eller 4 Paket med 6
11520332 32 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10140888 26 G 5 eller AS Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10698205 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 780403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    1913.93 SEK / Paket med 6
    Save 336.07 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Finns i anpassade längder och spetsstilar för att passa dina laboratoriebehov. Hamilton™ Små nav avtagbara nålar är tillverkade av rostfritt stål.
  • Autoklaveringsbar
  • Standard nållängd är 2 in. /51mm
  • Kan användas med (RN)-liknande sprutor som är 100 L μoch mindre
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.46 mm
Produkttyp Avtagbar anpassad nål
Nålpunktstil 2, 3 eller 4
För användning med (utrustning) Små avtagbara sprutor (100 μL och mindre)