Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Standard nållängd är 2 in. /51mm
- Kan användas med (RN)-liknande sprutor som är 100 L μoch mindre
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 29 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.34 mm |
| Produkttyp | Avtagbar anpassad nål |
| Längd (metrisk) nål | 9,52 till 304 mm |
| Nålpunktstil | 2, 3 eller 4 |
| För användning med (utrustning) | Små avtagbara sprutor (100 μL och mindre) |