Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar
Produktkod. 15927335
Nålmätare:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15927335
Brand: Hamilton™ 780403
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns i anpassade längder och spetsstilar för att passa dina laboratoriebehov. Hamilton™ Små nav avtagbara nålar är tillverkade av rostfritt stål.
  • Autoklaveringsbar
  • Standard nållängd är 2 in. /51mm
  • Kan användas med (RN)-liknande sprutor som är 100 L μoch mindre
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.46 mm
Produkttyp Avtagbar anpassad nål
Nålpunktstil 2, 3 eller 4
För användning med (utrustning) Små avtagbara sprutor (100 μL och mindre)