Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål litet nav Avtagbara anpassade nålar
Produktkod. 12311583
Change view
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Nålmätare:
20 g
25 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålpunktstil unitSize Nålmätare
12311583 2, 3 eller 4 Paket med 6 -
10509822 2, 3 eller 4 Paket med 6 -
11512525 2, 3 eller 4 Paket med 6 -
12396289 5 eller AS Paket med 6 -
12376439 2, 3 eller 4 Paket med 6 25 g
12326449 2, 3 eller 4 Paket med 6 20 g
12336299 5 eller AS Paket med 6 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12311583 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 780409
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för djurinjektioner för att begränsa vävnadsskada och provförlust.
  • Autoklaveringsbar
  • Levereras i förpackningar om 6
  • Kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 100 L μoch mindre
  • Anpassade längder och punktstilar är tillgängliga
  • Avtagbara nålar har minimal dödvolym och rekommenderas därför över en luer- eller luer-lock-anslutning
Specifikationer
Nålpunktstil 2, 3 eller 4