Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål litet nav Avtagbara anpassade nålar
Produktkod. 12326449
Nålmätare:
20 G
25 G
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12326449
Brand: Hamilton™ 780411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för djurinjektioner för att begränsa vävnadsskada och provförlust.
  • Autoklaveringsbar
  • Levereras i förpackningar om 6
  • Kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 100 L μoch mindre
  • Anpassade längder och punktstilar är tillgängliga
  • Avtagbara nålar har minimal dödvolym och rekommenderas därför över en luer- eller luer-lock-anslutning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Nålmätare 20 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.60 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.91 mm
Produkttyp Liten nav avtagbar nål
Kvantitet 6/Pk.
Längd (metrisk) nål 9,5 till 304 mm
Nålpunktstil 2, 3 eller 4
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt