Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål litet nav Avtagbara anpassade nålar
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Levereras i förpackningar om 6
- Kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 100 L μoch mindre
- Anpassade längder och punktstilar är tillgängliga
- Avtagbara nålar har minimal dödvolym och rekommenderas därför över en luer- eller luer-lock-anslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Nålpunktstil | 5 eller AS |