Läs mer
Gilac™ Liten tvättkorg, 60 L
Produktkod. 17918581
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17918581 Vitt
1 options
Produktkod. 17918581 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G611021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.25 SEK
    254.77 SEK / Paket med 1
    Save 107.48 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Liten 60 L tvättkorg är designad för professionell användning, lämplig för tunga belastningar och intensiv användning.
  • Tvättkorg.
  • Mycket motståndskraftig och enastående hållbarhet.
  • Designad för professionell användning.
  • Lämplig för tung belastning och intensiv användning.
Specifikationer
Bredd (engelska) 15,7 tum
Storlek Liten
Produkttyp Tvättkorg
Bredd (metrisk) 400 mm