Läs mer
Gilac™ Liten tvättkorg, 70 L
Produktkod. 17938871
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17938871 Vitt
1 options
Produktkod. 17938871 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer S360821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.95 SEK
    396.06 SEK / Paket med 1
    Save 169.89 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Liten 70 L tvättkorg är designad för professionell användning, lämplig för tunga belastningar och intensiv användning.
  • Tvättkorg.
  • Mycket motståndskraftig med enastående hållbarhet.
  • Designad för professionell användning.
  • Lämplig för intensiv användning.
Specifikationer
Bredd (engelska) 10,6 tum
Storlek Liten
Produkttyp Tvättkorg
Bredd (metrisk) 270 mm