Läs mer
IBA Lifesciences pDSG-IBA Small Mammalian Expression Vector
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15613888 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAWt2
pDSG-IBAWtl
Protein Tag:
Hans Tag (6x), Strep-tag II
Otaggad
Twin-Strep-tag
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. 15613888
Brand: IBA Lifesciences 55219001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för proteinuttryck för HEK293E-celler från däggdjur (MEXi 293E-celler). IBA Lifesciences GmbH Small Mammalian Expression Vector är en liten transient expressionsvektor speciellt utvecklad för användning i kombination med MEXi däggdjursexpressionssystem.
pDSG-IBA-vektorer för MEXi däggdjursexpressionssystem
  • Liten transient expressionsvektor speciellt utvecklad för användning i kombination med MEXi däggdjursexpressionssystem.
  • Designad för stabilt och icke-replikativt övergående uttryck på hög nivå i de flesta däggdjursvärdar som innehåller följande element:
    • Humant cytomegalovirus (CMV) omedelbart-tidig promotor för högnivåuttryck i ett brett spektrum av däggdjursceller
    • Episomal replikation genom Epstein Barr Virus replikationsursprung (oriP) kräver kromosomalt uttryckt nukleärt antigen kodat av EBNA-1
    • Ampicillinresistens och ColE1-replikationsursprung (pUC) för förökning i E. coli i ett högt antal plasmidkopior
Observera att kloning in i pDSG-IBA-acceptorvektorer obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pDSG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Markör Gene Ampicillin
Promotor CMV
Produkttyp Vektor
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring
Art Däggdjur
Protein Tag Twin-Strep-tag
Kloningsmetod Direkt kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Primer Fram
Kvantitet 5μ g
Vektor pDSG-IBA102
För användning med (applikation) BM40-utsöndringssignal