Läs mer
IBA Lifesciences pDSG-IBA Small Mammalian Expression Vector
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15693878 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAWt2
pDSG-IBAWtl
Protein Tag:
Hans Tag (6x), Strep-tag II
Otaggad
Twin-Strep-tag
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. 15693878
Brand: IBA Lifesciences 55211001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för proteinuttryck för HEK293E-celler från däggdjur (MEXi 293E-celler). IBA Lifesciences GmbH Small Mammalian Expression Vector är en liten transient expressionsvektor speciellt utvecklad för användning i kombination med MEXi däggdjursexpressionssystem.
pDSG-IBA-vektorer för MEXi däggdjursexpressionssystem
  • Liten transient expressionsvektor speciellt utvecklad för användning i kombination med MEXi däggdjursexpressionssystem.
  • Designad för stabilt och icke-replikativt övergående uttryck på hög nivå i de flesta däggdjursvärdar som innehåller följande element:
    • Humant cytomegalovirus (CMV) omedelbart-tidig promotor för högnivåuttryck i ett brett spektrum av däggdjursceller
    • Episomal replikation genom Epstein Barr Virus replikationsursprung (oriP) kräver kromosomalt uttryckt nukleärt antigen kodat av EBNA-1
    • Ampicillinresistens och ColE1-replikationsursprung (pUC) för förökning i E. coli i ett högt antal plasmidkopior
Observera att kloning in i pDSG-IBA-acceptorvektorer obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pDSG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Markör Gene Ampicillin
Promotor CMV
Produkttyp Vektor
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring
Art Däggdjur
Protein Tag Hans Tag (6x), Strep-tag II
Kloningsmetod Direkt kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Primer pENTRy-IBA51 Omvänd sekvensering
Kvantitet 5μ g
Vektor pDSG-IBA43
För användning med (applikation) Vektor för rekombinant uttryck i däggdjursceller