Beskrivning
- Organisera trånga arbetsplatser och spara plats med denna väggmonterade dispenser.
- Undvik att slösa tid eftersom vikta servetter är lättillgängliga.
- Ge hygieniskt skydd eftersom personalen bara rör de våtservetter de använder.
- Minska avfall och spara pengar tack vare en utdelning i taget.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Wipe Holder |
| Färg | Vitt |
| Alternativt artikelnummer | 7322540862447 |
| Längd (metrisk) | 21.4 cm |
| Bredd (metrisk) | 10.7 cm |
| Höjd (metrisk) | 14.6 cm |
| Håller | Torka behållare |
| Material | Plast |
| Montering | Väggfäste |
| Antal fack | 1 |
| Visa mer |