Läs mer
Abnova™ Liten RNA-markör
Produktkod. 16062038
Change view
Kvantitet:
30μ L
Förpackningsstorlek:
30µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
16062038 30μ L 30µL
1 options
Produktkod. 16062038 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer R0007.30uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Små RNA inkluderar en mängd icke-kodande RNA, såsom miRNA, siRNA, snoRNA och snRNA
  • Nyligen har ett så litet RNA studerats intensivt, eftersom det lilla RNA har visat sig kontrollera många biologiska händelser.
  • Den lilla RNA-markören består av fem enkelsträngade RNA (ssRNA).
  • RNA med 20, 30, 40 och 50 baser syntetiseras av kemiskt (icke fosforylerade).
  • RNA:t med 100 baser syntetiseras genom in vitro-transkription.
  • Den lilla RNA-markören är lämplig för att bestämma storleken på ssRNA av liten storlek vid denaturerande polyakrylamidgelelektrofores.
  • Den lilla RNA-markören kan visualiseras genom etidiumbromidfärgning.
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofores
Kvantitet 30μ L
Förvaringskrav Förvara vid -°80 C Upprepade frys-/upptiningscykler bör undvikas