Läs mer
Litet prov viskositetsstandard ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 och ISO 17034 certifierad, nominell kinematisk viskositet 2.884 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16050170
Change view
Kvantitet:
60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16050170 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 16050170 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer HVS01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162 vid 40° C och 100° C under vår ISO 17025 och ISO 17034 ackreditering och tillverkad specifikt för användare av ASTM D7279, standardtestmetod för kinematisk viskositet för transparenta och ogenomskinliga vätskor.
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • 60 ml lägre volym kostnadseffektiv lösning
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 60 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Small Sample Viscosity Reference Standard, certified value (cSt) @40°C&100°C(2.882cSt @ 40°C)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Kerosine : distillates, hydrotreated light, White mineral oil, petroleum
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.