Läs mer
Slice™ Liten sax
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Bladmaterial | GFN, TPE, rostfritt stål, zirkoniumoxid |
| För användning med (applikation) | Säker skärning |
| Storlek | Liten |
| Längd (engelska) | 5,57 tum. |
| Längd (metrisk) | 141.5 mm |
| Inkluderar | Säkerhetsblad av zirkoniumoxid |
| Färg | Vit/Orange |
| Kvantitet | 1 st. |
| Bredd (engelska) | 2,62 tum. |
| Bredd (metrisk) | 66.5 mm |
| Visa mer |