Läs mer
CELLPATH LITEN SLIDEBOX + HYLSA (FLATPACK)
Produktkod. 30226312
Change view
Färg:
Brun
Produktkod. Färg
30226312 Brun
1 options
Produktkod. 30226312 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer WES060008F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3191.03 SEK
    1983.21 SEK / Paket med 25
    Save 1207.82 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Den robusta lilla dialådan med hylsa är lämplig för arkivering av diabilder.
  • Viktiga fördelar:
  • Tillverkad av återvunnet material
  • Specialanpassade lådor finns tillgängliga på kundbegäran
  • Kostnadseffektivt arkiv och lagring
  • Mått: 240 x 215 x 85 – rymmer 790 diabilder
Specifikationer
Typ Rutschkaneförvaringslåda
Glidkapacitet 790
Färg Brun