Läs mer
Labconco Liten bricktork, 230V, 50/60Hz
Produktkod. 17940180 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
60 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17940180 60 °C
1 options
Produktkod. 17940180 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 780701090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129110.00 SEK
    99342.13 SEK / Paket med 1
    Save 29767.87 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
FreeZone Torkar för bulkbrickor lyofiliserar måttliga till stora bulkprover eller små satser av flaskor eller serumflaskor. FreeZone Konsol frystork och vakuumpump krävs.
  • Lyofilisera små till måttliga bulkprover eller partier av flaskor eller serumflaskor.
  • Små bricktorkar har tre hyllor på 10,6 x 11,7 tum som värmer upp till +60 °C.
  • Designad för att passa på båda FreeZone Bänk- eller konsolfrystorkar.
  • Lyo-Works™ OS låter användaren ställa in upp till 30 program, med upp till 16 steg vardera; registrera, kartlägga och lagra data och ta emot e-postvarningar.
  • Bricktorken ansluts till en FreeZone Frystork som ger en realtidsvisning av bricktorkens parametrar på ’en stor kapacitiv pekskärm.
  • För användning med FreeZone Konsol frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Typ Liten torktumlare
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Material Rostfritt stål
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V