Läs mer
Labconco™ Liten bricka: FreeZone™ Tillbehör för torktumlare eller bulkbricka
Produktkod. 15632127 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
FreeZone™ Torktumlare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15632127 FreeZone™ Torktumlare Varje
1 options
Produktkod. 15632127 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7377900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2540.00 SEK
    1230.01 SEK / Paket med 1
    Save 1309.99 SEK
    51% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Liten bricka designad för användning med FreeZone™ Torktumlare.
Liten bricka
  • Rostfritt stålbricka för att innehålla vätskor eller bulkartiklar för frystorkning
  • Mått passar till FreeZone Bricktork perfekt, 10,3 tum bx 11,6 tum dx 0,9 tum h
  • Gör att proverna laddas och lossas och det var lätt att rengöra när du använder bricktorken (säljs separat)
Specifikationer
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål (304)
För användning med (utrustning) FreeZone™ Torktumlare
Inkluderar Rostfritt stålbricka
Bredd (engelska) 10,3 tum
Höjd (engelska) 0,9 tum.
Längd (engelska) 11,6 tum
Fraktvikt (engelska) 2.5 lb.