Läs mer
Små volymprovmuggar, klarifierad polypropen, konisk botten, 13 x 25 mm (1,5 - 2,0 ml), 1000 ml per förpackning
Produktkod. 30317072
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
13 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida
30317072 13 mm
1 options
Produktkod. 30317072 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGFAASC3MP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 13 mm
Kvantitet 1000/Pk.
Kapacitet (metrisk) 1.5 - 2.0 mL
Material Klarifierad polypropen
Höjd (metrisk) 25 mm