Läs mer
Små volymprovkoppar, klarifierad polypropen, cylindrisk botten, 9,1 x 23,6 mm (1,2 ml), 2000 per förpackning
Produktkod. 30322156
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
9,1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Förpackningsstorlek
30322156 9,1 mm Varje
1 options
Produktkod. 30322156 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGFAASC4MP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 9,1 mm
Kvantitet 2000/Pk.
Kapacitet (metrisk) 1.2 mL
Material Klarifierad polypropen
Höjd (metrisk) 23.6 mm