Läs mer
Gilac™ Liten papperskorg
Produktkod. 17968941
Change view
Kapacitet (metrisk):
13 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17968941 13 l
1 options
Produktkod. 17968941 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G357441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.88 SEK
    217.21 SEK / Paket med 1
    Save 112.67 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Liten papperskorg är lämplig för institutionell catering. Designad för att vara hållbar och långvarig.
  • Papperskorg lämplig för institutionell catering.
  • Designad för att vara hållbar och långvarig.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13 l
Kapacitet (engelska) 3,4 gal.
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Produkttyp Papperskorg