Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssatser: Protein A
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd detta kit för rening av immunglobuliner före protein A-nedbrytning.
Skaffa snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning med hjälp av den höga laddningskapaciteten Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssatser: Protein A. Dessa kit har utformats för att ta bort de utmaningar som ofta är förknippade med processen för proteinsanering genom att tillhandahålla ett enkelt och lätt arbetsflöde.
De SMART Digest Bulk fraktionering Protein A Kit innehåller pärlor (antingen icke-magnetiska eller magnetiska, den magnetiska möjliggör automatisering) som riktar sig mot rening av immunglobuliner på grund av den specifika och starka affiniteten för bindning till Fc-delen av molekylen. De oönskade störningarna avlägsnas sedan och lämnar ett rent prov innehållande målmolekylen. Efter avslutad efterföljande matsmältning kan underlättas med SMART Smält enzymer om det behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SMART Digest Bulk Protein A Fractionation Kit, magnetiskt, fristående |
| Fånga | Protein A |
| Enzym | Hold (Håll) |
| Formatera | SMART Digest Resin, Bulk Magnetic |
| För användning med (applikation) | Immuninfångning och provberedning |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| Typ | Immunocapture |
| Inkluderar | Magnetisk bulk SMART Digest Resin |