Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssatser: Protein A
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Använd detta kit för rening av immunglobuliner före protein A-nedbrytning.
Skaffa snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning med hjälp av den höga laddningskapaciteten Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssatser: Protein A. Dessa kit har utformats för att ta bort de utmaningar som ofta är förknippade med processen för proteinsanering genom att tillhandahålla ett enkelt och lätt arbetsflöde.
De SMART Digest Bulk fraktionering Protein A Kit innehåller pärlor (antingen icke-magnetiska eller magnetiska, den magnetiska möjliggör automatisering) som riktar sig mot rening av immunglobuliner på grund av den specifika och starka affiniteten för bindning till Fc-delen av molekylen. De oönskade störningarna avlägsnas sedan och lämnar ett rent prov innehållande målmolekylen. Efter avslutad efterföljande matsmältning kan underlättas med SMART Smält enzymer om det behövs.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Icke-magnetisk, löslig |
| Fånga | Protein A |
| Klyvning | C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror |
| Enzym | Trypsin |
| Formatera | Bulk-icke-magnetisk |
| För användning med (applikation) | Immunocapture och Protein Digest Provberedning |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| Typ | Bulkfraktioneringskit |
| Inkluderar | Bulk Icke-magnetisk SMART Smält lösligt harts |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.