Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssatser: Protein G
Produktkod. 15880182 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Icke-magnetisk, löslig
Icke-magnetisk, med SOLA μ uppsamlingsplatta, löslig
Magnetisk, fristående
Magnetisk, löslig
Magnetisk, med SOLA μ uppsamlingsplatta, löslig
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15880182 Magnetisk, fristående Varje
15830182 Icke-magnetisk, löslig Varje
15840182 Icke-magnetisk, med SOLA μ uppsamlingsplatta, löslig Varje
15850182 Magnetisk, med SOLA μ uppsamlingsplatta, löslig Varje
15860182 Magnetisk, löslig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15880182 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60117101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Skaffa snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning med hjälp av den höga laddningskapaciteten Thermo Scientific SMART Digest Bulk Fractionation Kit: Protein G.
Skaffa snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning med hjälp av den höga laddningskapaciteten Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssatser: Protein G. Dessa kit tar bort de utmaningar som ofta är förknippade med proteinsanering genom att tillhandahålla ett enkelt och lätt arbetsflöde.
SMART Digest bulkfraktioneringssatser: Protein G innehåller pärlor som riktar sig mot rening av immunglobuliner på grund av den specifika och starka affiniteten för bindning till Fab- och Fc-delarna av molekylen. Välj mellan icke-magnetiska pärlor eller magnetiska pärlor som möjliggör automatisering. De oönskade störningarna avlägsnas sedan och lämnar ett rent prov innehållande målmolekylen. När du är klar, utför matsmältning med hjälp av SMART Smält enzymer om det behövs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Magnetisk, fristående
Fånga Protein G
Enzym Hold (Håll)
Formatera Bulkmagnetisk
För användning med (applikation) Immuninfångning och provberedning
Produktlinje SMART Smälta
Typ SMART Digest Bulk Fraktioneringskit
Inkluderar Magnetisk bulk SMART Digest Resin