Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssatser: Streptavidin
Produktkod. 30130375 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Magnetisk, SOLA μ uppsamlingsplatta, med lösligt trypsin
Magnetisk, med löslig trypsin
Magnetisk, utan löslig trypsin
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
30130375 Magnetisk, utan löslig trypsin
30130372 Magnetisk, SOLA μ uppsamlingsplatta, med lösligt trypsin
30130371 Magnetisk, med löslig trypsin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30130375 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60118101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Utför enkel och enkel streptavidin-immunoinfångning för proteinprovsanering före proteinnedbrytning eller analys.
Skaffa snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning med hjälp av den höga laddningskapaciteten Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssatser: Streptavidin. Dessa kit har utformats för att ta bort de utmaningar som ofta är förknippade med processen med proteinsanering genom att tillhandahålla ett enkelt och enkelt fångst arbetsflöde.
Satsen innehåller pärlor med en fäst streptavidindel som möjliggör en stark streptavidin-biotinbindning med lämplig biotinylerad molekyl med specifik affinitet för målbiomolekylen. De oönskade störningarna avlägsnas sedan och lämnar ett rent prov innehållande målmolekylen. Efter avslutad efterföljande matsmältning kan underlättas med SMART Smält enzymer om det behövs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Magnetisk, utan löslig trypsin
Fånga Streptomycin
Klyvning C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror
Enzym Trypsin
Formatera Bulkmagnetisk
För användning med (applikation) Immunocapture Provberedning
Produktlinje SMART Smälta
Typ Immunocapture
Inkluderar Magnetisk bulk SMART Digest Resin