Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kymotrypsinsatser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Skaffa snabb, enkel och mycket reproducerbar kymotrypsin-proteinspjälkning för peptidkarakterisering och kvantifiering i biofarmaceutisk forskning.
Få högkvalitativa analytiska resultat från proteinsmältning med hjälp av Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kymotrypsinsatser. Ett betydande framsteg inom provberedning för biofarmaceutisk proteinforskning, dessa kit ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits är en betydande förbättring jämfört med tekniker för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Karaktärisera och kvantifiera proteiner snabbare, enklare och snabbare än någonsin tidigare SMART Digest kit. Denna version av kitet använder kymotrypsin, som klyver peptidbindningar som bildas av aromatiska rester som tyrosin, fenylalanin och tryptofan.
Lätt och enkelt- Betydligt ökad hastighet för provbearbetning
- Enkel process
- Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
- Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
- Högre känslighet
- Högre datasäkerhet
Vanligtvis tar det mindre än 60 minuter (beroende på provets komplexitet) för att uppnå full rötning, medan en rötning i lösning kan ta upp till 24 timmar.
Renare proverMinskning av antalet använda kemikalier och den immobiliserade kymotrypsindesignen hjälper till att motverka kemiskt inducerade posttranslationella modifieringar (PTM) och autolys. Resultaten är lättare att tolka.
Par med SOLAμ SPE-plattor för avsaltningNär den används med SMART Digest för avsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE extraktionsplattor i fast fas ger en snabb, lättanvänd, robust och lätt automatiserbar provberedningslösning för analys av biomolekyler.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SMART Digest Chymotrypsin Kit Magnetic Bulk Resin alternativ med SOLAμ /uppsamlingsskylt |
| Fånga | Hold (Håll) |
| Klyvning | Peptidbindningar av aromatiska rester (t.ex. tyrosin, fenylalanin, tryptofan) |
| Enzym | Kymostrypsin |
| Formatera | SMART Digest Resin, Bulk Magnetic |
| För användning med (applikation) | Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| Typ | Protein Digestion |
| Inkluderar | Bulk magnetisk SMART smält harts, SMART Digest buffert, uppsamlingsplatta, SOLAμ SPE-platta |