Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kymotrypsinsatser
Produktkod. p-6911035 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SMART Digest Chymotrypsin Kit Bulk Resin alternativ med SOLAμ /uppsamlingsskylt
SMART Digest Chymotrypsin Kit Magnetic Bulk Resin alternativ med SOLAμ /uppsamlingsskylt
SMART Digest Chymotrypsin Kit med SOLAμ /uppsamlingsskylt
SMART Digest Chymotrypsin Kit, Bulk Resin alternativ
SMART Digest Chymotrypsin Kit, Bulk Resin-alternativ med filter/uppsamlingsplatta
SMART Digest Chymotrypsin Kit, Magnetic Bulk Resin alternativ
SMART Digest Chymotrypsin Kit, Magnetic Bulk Resin alternativ med filter/uppsamlingsplatta
SMART Digest Chymotrypsin Kit, med filter/uppsamlingsplatta
SMART Digest Chymotrypsin Kit, med uppsamlingsplatta
SMART Digest Low pH Chymotrypsin Kit, magnetiska pärlor, bulkalternativ för MAM-arbetsflöden
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15751717
Brand: Thermo Scientific™ 60109104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skaffa snabb, enkel och mycket reproducerbar kymotrypsin-proteinspjälkning för peptidkarakterisering och kvantifiering i biofarmaceutisk forskning.
Få högkvalitativa analytiska resultat från proteinsmältning med hjälp av Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kymotrypsinsatser. Ett betydande framsteg inom provberedning för biofarmaceutisk proteinforskning, dessa kit ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits är en betydande förbättring jämfört med tekniker för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Chymotrypsin Protein Digestion
Karaktärisera och kvantifiera proteiner snabbare, enklare och snabbare än någonsin tidigare SMART Digest kit. Denna version av kitet använder kymotrypsin, som klyver peptidbindningar som bildas av aromatiska rester som tyrosin, fenylalanin och tryptofan.
Lätt och enkelt
  • Betydligt ökad hastighet för provbearbetning
  • Enkel process
  • Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
Tillförlitliga resultat
  • Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
  • Högre känslighet
  • Högre datasäkerhet
Reducerar avsevärt provberedningstiden
Vanligtvis tar det mindre än 60 minuter (beroende på provets komplexitet) för att uppnå full rötning, medan en rötning i lösning kan ta upp till 24 timmar.
Renare prover
Minskning av antalet använda kemikalier och den immobiliserade kymotrypsindesignen hjälper till att motverka kemiskt inducerade posttranslationella modifieringar (PTM) och autolys. Resultaten är lättare att tolka.
Par med SOLAμ SPE-plattor för avsaltning
När den används med SMART Digest för avsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE extraktionsplattor i fast fas ger en snabb, lättanvänd, robust och lätt automatiserbar provberedningslösning för analys av biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SMART Digest Chymotrypsin Kit, med uppsamlingsplatta
Fånga Hold (Håll)
Klyvning Peptidbindningar av aromatiska rester (t.ex. tyrosin, fenylalanin, tryptofan)
Enzym Kymostrypsin
Formatera SMART Digest Resin förfyllt i PCR-rör
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning
Produktlinje SMART Smälta
Typ Protein Digestion
Inkluderar SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta