Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Dual enzyme columns för HDX-MS-analys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Dual Enzyme Columns för HDX-MS-analys ger snabb och tillförlitlig nedbrytning av proteiner för HDX-MS-analys, vilket hjälper till att ge sekvenskarakterisering av bioterapier.
Thermo Scientific SMART Digest Dual Enzyme-kolonner som innehåller pepsin och proteas XIII ger snabb och pålitlig nedbrytning av proteiner för HDX-MS-analys och hjälper till att ge sekvenskarakterisering av bioterapier.
SMART Digest Dual Enzyme-kolumner för HDX-MS-analys hjälper till att ge karaktärisering av bioterapi.
Kombinationen av enzymer är komplementär och skapar många korta, överlappande N-terminala peptider för en hög grad av sekvenstäckning.
Pepsin klyver proteiner främst vid karboxylgrupper av aromatiska aminosyror såsom fenylalanin, tryptofan och tyrosin. Det kommer inte att klyva vid bindningar som innehåller valin, alanin eller glycin. Det optimala pH-intervallet för pepsinaktivitet är 1,0 –till 3,0.
Proteinas XIII klyver proteiner vid preferensen vid karboxylgrupper av basiska aminosyror (arginin, lysin, histidin). Liksom pepsin är Proteinas XIII aktivt vid lågt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | SMART Digest Pepsin/Protease XIII Dual Enzyme-kolumnen |
| Beskrivning | SMART Digest Pepsin/Protease XIII Dual Enzyme Column |
| Enzym | Pepsin & Protease XIII |
| Klyvning | Pepsin: Klyver proteiner främst vid karboxylgrupper av aromatiska aminosyror såsom fenylalanin, tryptofan och tyrosin. Det optimala pH-intervallet för pepsinaktivitet är 1,0 – 3,0. Proteas XIII: Klyver proteiner föredraget vid karboxylgrupper av basiska aminosyror (arginin, lysin, histidin). Liksom pepsin är Proteinas XIII aktivt vid lågt pH. |
| För användning med (applikation) | HDX-MS-analys |
| Kolumnformat | Immobiliserad enzym |
| Diameter | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 10 till 500 μl/min |
| Max. Tryck | 2500 psi (170 bar) |
| Längd | 30 mm |
| Visa mer |