Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein A-kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning och proteinnedbrytning i en enda brunn för dina biomarkörstudier.
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immunfångst och proteinnedbrytning i en enda brunn med Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Protein A-kit. Dessa kit har utformats för att ta bort de utmaningar som ofta är förknippade med processen för biomarkörkvantifiering genom att tillhandahålla ett enkelt och enkelt arbetsflöde för fångst-smältning som bara tar timmar istället för över natten. De SMART Digest IA Protein A Kits riktar in sig på rening av immunglobuliner på grund av den starka affiniteten för bindning till Fc-delen av molekylen.
Behovet av att identifiera lågnivåbiomarkörer tvingar analytikergemenskapen att hantera extremt höga nivåer av analyter och provkomplexitet, vilket gör kvantifiering utmanande.
Eftersom dessa proteiner ofta är närvarande i låga nivåer i komplexa biologiska matriser, används vanligtvis ett immunaffinitetsinfångningssteg för att rena provet och öka känsligheten. Detta steg följs ofta av proteinnedbrytning. Nuvarande processer är ofta tidskrävande, flerstegs och benägna att irreproducerbarhet.
Immunocapture och proteindigestion i en enda brunnDessa IA-kit levererar en process som är:
- Snabb
- Enkel
- Mycket reproducerbar
- Känslig
I SMART Digest IA Kit, immuninfångningsreagensen och det temperaturaktiverade, termiskt stabila trypsinet samimmobiliseras på ett harts. Efter anrikning aktiveras enzymet vid förhöjda temperaturer för accelererad nedbrytning under proteindenaturerande förhållanden, vilket resulterar i ett arbetsflöde som tar timmar snarare än över natten.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SMART Digest IA Kit, Protein A icke-magnetisk med SOLAμ SPE och uppsamlingsplatta |
| Fånga | Protein A |
| Klyvning | C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror |
| Enzym | Trypsin |
| Formatera | SMART Digest Resin, icke-magnetisk |
| För användning med (applikation) | Peptidkvantifiering |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| Typ | Immunocapture + Protein Digestion kombinerat på en enda pärla |
| Inkluderar | Omagnetisk SMART Digest Resin, uppsamlingsplatta, SOLAμ SPE-platta |