Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Immunoaffinitet (IA) Protein G-kit
Produktkod. 15658693
Change view
Beskrivning:
Icke-magnetisk
Icke-magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta
Magnetisk
Magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15658693 Magnetisk Varje
15628693 Icke-magnetisk Varje
15638693 Icke-magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta Varje
15648693 Magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15658693 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60112104
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kvantifiera lågnivåbioterapeutika och biomarkörer snabbare, enklare och snabbare genom att utföra mycket reproducerbar immuninfångning och proteinnedbrytning i en enda brunn.
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immunfångst och proteinnedbrytning i en enda brunn med Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Kit. Dessa kit har utformats för att ta bort de utmaningar som ofta är förknippade med processen med biomarkörkvantifiering genom att tillhandahålla ett enkelt och enkelt arbetsflöde för fånga-matsmältning som bara tar timmar istället för över natten. De SMART Digest IA Protein G Kit ger målinriktad rening av immunglobuliner genom att utnyttja den starka affiniteten för bindning till Fab- och Fc-delarna av molekylen.
Lösning av utmaningarna med kvantifiering på låg nivå i komplexa matriser
Behovet av att identifiera lågnivåbiomarkörer tvingar analytikergemenskapen att hantera extremt höga nivåer av analyter och provkomplexitet, vilket gör kvantifiering utmanande.
Eftersom dessa proteiner ofta är närvarande i låga nivåer i komplexa biologiska matriser, används vanligtvis ett immunaffinitetsinfångningssteg för att rena provet och öka känsligheten. Detta IA-steg följs ofta av proteinnedbrytning. Nuvarande processer är ofta tidskrävande, flerstegs och benägna att irreproducerbarhet. SMART Digest IA-kit löser dessa problem.
Immunocapture och proteindigestion i en enda brunn
Dessa IA-kit levererar en process som är:
  • Snabb
  • Enkel
  • Mycket reproducerbar
  • Känslig
Unik design reducerar arbetsflödet till timmar
I SMART Digest IA Kit, immuninfångningsreagensen och det temperaturaktiverade, termiskt stabila trypsinet samimmobiliseras på ett harts. Efter anrikning aktiveras enzymet vid förhöjda temperaturer för accelererad nedbrytning under proteindenaturerande förhållanden, vilket resulterar i ett arbetsflöde som tar timmar snarare än över natten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Magnetisk
Fånga Protein G
Klyvning C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror
Enzym Trypsin
Formatera SMART Digest Resin, Magnetisk
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering
Produktlinje SMART Smälta
Typ Immunocapture + Protein Digestion kombinerat på en enda pärla
Inkluderar Magnetisk SMART Digest Resin