Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin Kit
Produktkod. 15648683
Change view
Beskrivning:
Icke-magnetisk
Icke-magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta
Magnetisk
Magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta
Magnetisk, 10-pack
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
15648683 Icke-magnetisk Varje
15658683 Icke-magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta Varje
15668683 Magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta Varje
15678683 Magnetisk Varje
30276729 Magnetisk, 10-pack -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15648683 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60110101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skaffa snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immunofångst av streptavidin och nedbrytning av trypsinproteiner i en enda brunn för dina biomarkörstudier.
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immunfångst och proteinnedbrytning i en enda brunn med Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin Kit. Dessa kit har utformats för att ta bort de utmaningar som ofta är förknippade med processen för biomarkörkvantifiering genom att tillhandahålla ett enkelt och enkelt arbetsflöde för fångst-smältning som bara tar timmar istället för över natten. Satsen renar olika målbiomolekyler via bildandet av en stark streptavidin-biotinbindning.
Lösning av utmaningarna med kvantifiering på låg nivå i komplexa matriser
Behovet av att förbättra förmågan att identifiera lågnivåbiomarkörer tvingar analytikergemenskapen att hantera extremt höga nivåer av analyter och provkomplexitet, vilket gör kvantifiering utmanande.
Eftersom dessa proteiner ofta är närvarande i låga nivåer i komplexa biologiska matriser, används vanligtvis ett immunaffinitetsinfångningssteg för att rena provet och öka känsligheten. Detta steg följs ofta av proteinnedbrytning. Nuvarande processer är ofta tidskrävande, flerstegs och benägna att irreproducerbarhet.
Immunocapture och proteindigestion i en enda brunn
Dessa IA-kit levererar en process som är:
  • Snabb
  • Enkel
  • Mycket reproducerbar
  • Känslig
Unik design reducerar arbetsflödet till timmar
I SMART Digest IA Kit, immuninfångningsreagensen och det temperaturaktiverade, termiskt stabila trypsinet samimmobiliseras på ett harts. Efter anrikning aktiveras enzymet vid förhöjda temperaturer för accelererad nedbrytning under proteindenaturerande förhållanden, vilket resulterar i ett arbetsflöde som tar timmar snarare än över natten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Beskrivning Icke-magnetisk
Fånga Streptomycin
Klyvning C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror
Enzym Trypsin
Formatera SMART Digest Resin, icke-magnetisk
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering
Produktlinje SMART Smälta
Typ Immunocapture + Protein Digestion kombinerat på en enda pärla
Inkluderar SMART Digest IA-kit, Streptavidin (Av) icke-magnetiskt
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.