Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin Kit
Produktkod. 15668683 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Magnetisk, 10-pack
SMART Digest IA Kit, Av icke-magnetisk med SOLAμ SPE och uppsamlingsplatta
SMART Digest IA Kit, Av magnetisk
SMART Digest IA Kit, Av magnetisk med SOLAμ SPE och uppsamlingsplatta
SMART Digest IA Kit, Streptavidin (Av) icke-magnetisk
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
15668683 SMART Digest IA Kit, Av magnetisk med SOLAμ SPE och uppsamlingsplatta Varje
15648683 SMART Digest IA Kit, Streptavidin (Av) icke-magnetisk Varje
15658683 SMART Digest IA Kit, Av icke-magnetisk med SOLAμ SPE och uppsamlingsplatta Varje
15678683 SMART Digest IA Kit, Av magnetisk Varje
30276729 Magnetisk, 10-pack -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15668683 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60110103
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skaffa snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig strepavidinimmunoinfångning och trypsinproteinsmältning i en enda brunn för dina biomarkörstudier.
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immunfångst och proteinnedbrytning i en enda brunn med Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin Kit. Dessa kit har utformats för att ta bort de utmaningar som ofta är förknippade med processen för biomarkörkvantifiering genom att tillhandahålla ett enkelt och enkelt arbetsflöde för fångst-smältning som bara tar timmar istället för över natten. Satsen renar olika målbiomolekyler via bildandet av en stark streptavidin-biotinbindning.
Lösning av utmaningarna med kvantifiering på låg nivå i komplexa matriser
Behovet av att förbättra förmågan att identifiera lågnivåbiomarkörer tvingar analytikergemenskapen att hantera extremt höga nivåer av analyter och provkomplexitet, vilket gör kvantifiering utmanande.
Eftersom dessa proteiner ofta är närvarande i låga nivåer i komplexa biologiska matriser, används vanligtvis ett immunaffinitetsinfångningssteg för att rena provet och öka känsligheten. Detta steg följs ofta av proteinnedbrytning. Nuvarande processer är ofta tidskrävande, flerstegs och benägna att irreproducerbarhet.
Immunocapture och proteindigestion i en enda brunn
Dessa IA-kit levererar en process som är:
  • Snabb
  • Enkel
  • Mycket reproducerbar
  • Känslig
Unik design reducerar arbetsflödet till timmar
I SMART Digest IA Kit, immuninfångningsreagensen och det temperaturaktiverade, termiskt stabila trypsinet samimmobiliseras på ett harts. Efter anrikning aktiveras enzymet vid förhöjda temperaturer för accelererad nedbrytning under proteindenaturerande förhållanden, vilket resulterar i ett arbetsflöde som tar timmar snarare än över natten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SMART Digest IA Kit, Av magnetisk med SOLAμ SPE och uppsamlingsplatta
Fånga Streptomycin
Klyvning C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror
Enzym Trypsin
Formatera SMART Digest Resin, Magnetisk
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering
Produktlinje SMART Smälta
Typ Immunocapture + Protein Digestion kombinerat på en enda pärla
Inkluderar SMART Digest IA Kit, Av magnetic with SOLAμ SPE and collection plate