Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin Kit
Produktkod. 30276729
Change view
Beskrivning:
Icke-magnetisk
Icke-magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta
Magnetisk
Magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta
Magnetisk, 10-pack
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
30276729 Magnetisk, 10-pack -
15648683 Icke-magnetisk Varje
15658683 Icke-magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta Varje
15668683 Magnetisk med SOLA μ SPE och samlingsplatta Varje
15678683 Magnetisk Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30276729 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60110104NW10PK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Skaffa snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immunofångst av streptavidin och nedbrytning av trypsinproteiner i en enda brunn för dina biomarkörstudier.
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immunfångst och proteinnedbrytning i en enda brunn med Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin Kit. Dessa kit har utformats för att ta bort de utmaningar som ofta är förknippade med processen för biomarkörkvantifiering genom att tillhandahålla ett enkelt och enkelt arbetsflöde för fångst-smältning som bara tar timmar istället för över natten. Satsen renar olika målbiomolekyler via bildandet av en stark streptavidin-biotinbindning.
Lösning av utmaningarna med lågnivåkvantifiering i komplexa matriser
Behovet av att förbättra förmågan att identifiera lågnivåbiomarkörer tvingar den analytiska gemenskapen att hantera extremt höga nivåer av analyt- och provkomplexitet, vilket gör kvantifiering utmanande.
Eftersom dessa proteiner ofta finns på låga nivåer i komplexa biologiska matriser används vanligtvis ett immunaffinitetsinfångningssteg för att rena provet och öka känsligheten. Detta steg följs ofta av proteinnedbrytning. Nuvarande processer är ofta tidskrävande, flerstegs- och benägna att inte reproduceras.
Immuninfångning och proteinnedbrytning i en enda brunn
Dessa IA-kit levererar en process som är:
  • Snabb
  • Enkelt
  • Mycket reproducerbar
  • Känslig
Unik design minskar arbetsflödet till timmar
I SMART Digest IA-kit samimmobiliseras immuninfångningsreagenserna och det temperaturaktiverade, termiskt stabila trypsinet på ett harts. Efter anrikning aktiveras enzymet vid förhöjda temperaturer för accelererad nedbrytning under proteindenatureringsförhållanden, vilket resulterar i ett arbetsflöde som tar timmar istället för över en natt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Magnetisk, 10-pack
Fånga Streptomycin
Klyvning C-terminala aminosyror av lysin och arginin
Enzym Trypsin
Formatera Bulkmagnetisk
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering
Produktlinje SMART Sammanfattning
Typ Immuninfångning + proteinnedbrytning kombinerat på en enda kula
Inkluderar Bulkmagnetiska kulor med immobiliserad streptavidin och trypsin för fångst och nedbrytning samt SMART smältningsbuffert