Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Oligo Isoleringskit
Produktkod. 30280704 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
30280704 1 mL
1 options
Produktkod. 30280704 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Oligo Isoleringskit möjliggör effektiv nedbrytning och extraktion av oligonukleotidbaserade läkemedel och metaboliter från biofluider för noggrann kvantifiering med LC-MS. Detta kit innehåller alla nödvändiga enzymer, buffertar och material för extraktion i fast fas (SPE).
SMART Digest™ Oligo Isoleringskitet erbjuder en strömlinjeformad lösning för nedbrytning och extraktion av oligonukleotidbaserade läkemedel och metaboliter från biovätskor, vilket säkerställer exakt kvantifiering med LC-MS. Detta kit innehåller alla viktiga enzymer, buffertar och material för fastfasextraktion (SPE), vilket ger ett heltäckande och pålitligt val för dina laboratoriebehov.
  • Bryter effektivt ner och extraherar oligonukleotidbaserade läkemedel och metaboliter från biovätskor
  • Säkerställer exakt kvantifiering med LC-MS
  • Innehåller alla nödvändiga enzymer för effektiv nedbrytning
  • Levereras med nödvändiga buffertar för optimal enzymaktivitet
  • Har fastfasextraktionskomponenter (SPE) för höggenomströmningsprovbearbetning
  • Omfattande kit utformat för att effektivisera ditt arbetsflöde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 10 mg
Fånga Hold (Håll)
Klyvning Proteinas K klyver aromatiska, alifatiska eller hydrofoba rester i P1- och P1'-positionerna på karboxylsidan av aminosyrresterna.
Enzym Proteinas K
Formatera Icke-magnetisk
För användning med (applikation) Nedbrytning och extraktion av oligonukleotidbaserade läkemedel och metaboliter från biovätskor före kvantifiering med LC-MS
För användning med (utrustning) Universell
Partikelstorlek 30 till 40 μm
Produktlinje SMART Sammanfattning
Sorbent Blandad modesvag anjonväxlare, polymer
Typ Oligo Isolering
Volym (metrisk) 1 mL
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Inkluderar SMART Digest Soluble Proteinase K, Proteinas K Digest Buffer, 10 mg, 1 ml, 96-well, WAX SPE-platta, 25 ml SPE Elution Buffer