Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ OligoSelect™ Kit (Magnetiskt VAX-pärlformat)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
SMART Digest™ OligoSelect Kit erbjuder en strömlinjeformad lösning för att störa protein-nukleotidbindning och extraktion av oligonukleotidbaserade läkemedel och metaboliter från biovätskor och vävnader, vilket säkerställer exakt kvantifiering med LC-MS. Detta kit innehåller alla viktiga enzymer, buffertar och extraktionsmaterial och erbjuder ett heltäckande och pålitligt val för dina laboratoriebehov.
- Bryter effektivt protein-nukleotid-bindningen och extraherar oligonukleotidbaserade läkemedel och metaboliter från biofluider
- Säkerställer exakt kvantifiering med LC-MS
- Innehåller alla nödvändiga enzymer för effektiv proteinnedbrytning
- Levereras med nödvändiga buffertar för optimal enzymaktivitet
- Har magnetiska VAX-kulor för högkapacitetsprovbearbetning
- Omfattande kit utformat för att effektivisera ditt arbetsflöde
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvikt | 5 mg |
| Fånga | Hold (Håll) |
| Klyvning | Proteinas K klyver föredrade peptidbindningar på den karboxyliska sidan av alifatiska och aromatiska aminosyror |
| Enzym | Proteinas K |
| Formatera | Magnetisk |
| För användning med (applikation) | Effektiv störning av protein-nukleotid-bindning följt av extraktion av oligonukleotidbaserade läkemedel och metaboliter från biovätskor och vävnader före LC-MS-kvantifiering. |
| För användning med (utrustning) | Universell |
| Partikelstorlek | 30 till 70 μm |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| Sorbent | Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer |
| Visa mer |