Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin kit
Produktkod. 16825961 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Bulkharts (ingen uppsamlingsplatta)
SMART Digest Pepsin Kit med SOLAμ Samlingsplatta
SMART Digest Pepsin Kit med filter och uppsamlingsplatta
SMART Digest Pepsin Kit med magnetisk pärla, bulkalternativ (ingen uppsamlingsplatta)
SMART Digest Pepsin Kit med uppsamlingsplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 16825961
Brand: Thermo Scientific™ 60109112
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa matsmältningssatser för pepsinprotein i dina arbetsflöden för peptidkartläggning och peptidkvantifiering för att erhålla analytiska resultat av hög kvalitet.
Använda Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin Kits i dina arbetsflöden för peptidkartläggning och peptidkvantifiering för att erhålla analytiska resultat av hög kvalitet. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk proteinforskning, kiten ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Pepsin Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Hur SMART Digest Pepsin Kits fungerar
Pepsin klyver proteiner företrädesvis vid karboxylgrupper av aromatiska aminosyror såsom fenylalanin, tryptofan och tyrosin. Det spjälkar inte vid bindningar som innehåller valin, alanin eller glycin. Pepsin används ofta för att generera antikroppsfragment. Pepsin används för att generera F(ab')2-fragment genom att ta bort endast den del av Fc-domänen bortom gångjärnsregionen. De resulterande F(ab')2-fragmenten är sammansatta av två antikroppsbindande Fab'-fragment förbundna med disulfider i gångjärnsregionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SMART Digest Pepsin Kit med SOLAμ Samlingsplatta
Fånga Hold (Håll)
Klyvning Hydrofoba rester i P1- och P1'-positioner på karboxylsidan av fenylalanin och leucin och på karboxylsidan av glutaminsyra
Enzym Pepsin
Formatera SMART Digest Resin förfyllt i PCR-rör
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning
Produktlinje SMART Smälta
Typ Protein Digestion
Inkluderar SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta, SOLAμ SPE-platta