Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin kit
Produktkod. 16885951 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Bulkresin (ingen uppsamlingsplatta)
SOLA μ med kollektsplatta
med filter och uppsamlingsplatta
med kollektsplatta
med magnetisk pärla, bulkalternativ (ingen samlingsplatta)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
16885951 med kollektsplatta 1 uppsättning
16815961 med filter och uppsamlingsplatta 1 uppsättning
16825961 SOLA μ med kollektsplatta -
16895951 Bulkresin (ingen uppsamlingsplatta) -
16805961 med magnetisk pärla, bulkalternativ (ingen samlingsplatta) 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16885951 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60109110
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Använd dessa matsmältningssatser för pepsinprotein i dina arbetsflöden för peptidkartläggning och peptidkvantifiering för att erhålla analytiska resultat av hög kvalitet.
Använda Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin Kits i dina arbetsflöden för peptidkartläggning och peptidkvantifiering för att erhålla analytiska resultat av hög kvalitet. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk proteinforskning, kiten ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Pepsin Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Hur SMART Digest Pepsin Kits fungerar
Pepsin klyver proteiner företrädesvis vid karboxylgrupper av aromatiska aminosyror såsom fenylalanin, tryptofan och tyrosin. Det spjälkar inte vid bindningar som innehåller valin, alanin eller glycin. Pepsin används ofta för att generera antikroppsfragment. Pepsin används för att generera F(ab')2-fragment genom att ta bort endast den del av Fc-domänen bortom gångjärnsregionen. De resulterande F(ab')2-fragmenten är sammansatta av två antikroppsbindande Fab'-fragment förbundna med disulfider i gångjärnsregionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning med kollektsplatta
Fånga Hold (Håll)
Klyvning Hydrofoba rester i P1- och P1'-positioner på karboxylsidan av fenylalanin och leucin och på karboxylsidan av glutaminsyra
Enzym Pepsin
Formatera Förfyllda PCR-tuber
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning
Produktlinje SMART Smälta
Typ Digest Pepsin-kit
Inkluderar SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta