Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin kit
Codice prodotto. 16895951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Beskrivning:
Bulk Resin (No Collection Plate)
SMART Digest Pepsin Kit med SOLAμ Samlingsplatta
SMART Digest Pepsin Kit med filter och uppsamlingsplatta
SMART Digest Pepsin Kit med magnetisk pärla, bulkalternativ (ingen uppsamlingsplatta)
SMART Digest Pepsin Kit med uppsamlingsplatta
missing translation for 'unitSize'
1 uppsättning
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16895951
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 60109110B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Använd dessa matsmältningssatser för pepsinprotein i dina arbetsflöden för peptidkartläggning och peptidkvantifiering för att erhålla analytiska resultat av hög kvalitet.
Använda Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin Kits i dina arbetsflöden för peptidkartläggning och peptidkvantifiering för att erhålla analytiska resultat av hög kvalitet. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk proteinforskning, kiten ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Pepsin Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Hur SMART Digest Pepsin Kits fungerar
Pepsin klyver proteiner företrädesvis vid karboxylgrupper av aromatiska aminosyror såsom fenylalanin, tryptofan och tyrosin. Det spjälkar inte vid bindningar som innehåller valin, alanin eller glycin. Pepsin används ofta för att generera antikroppsfragment. Pepsin används för att generera F(ab')2-fragment genom att ta bort endast den del av Fc-domänen bortom gångjärnsregionen. De resulterande F(ab')2-fragmenten är sammansatta av två antikroppsbindande Fab'-fragment förbundna med disulfider i gångjärnsregionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning Bulk Resin (No Collection Plate)
Fånga Hold (Håll)
Klyvning Hydrofoba rester i P1- och P1'-positioner på karboxylsidan av fenylalanin och leucin och på karboxylsidan av glutaminsyra
Enzym Pepsin
Formatera SMART Digest Resin, Bulk Icke-magnetisk
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning
Produktlinje SMART Smälta
Typ Protein Digestion
Inkluderar Bulk Icke-magnetisk SMART smält harts, SMART Digest buffert
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato