Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Använd dessa matsmältningssatser för pepsinprotein i dina arbetsflöden för peptidkartläggning och peptidkvantifiering för att erhålla analytiska resultat av hög kvalitet.
Använda Thermo Scientific™ SMART Digest™ Pepsin Kits i dina arbetsflöden för peptidkartläggning och peptidkvantifiering för att erhålla analytiska resultat av hög kvalitet. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk proteinforskning, kiten ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Pepsin Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Hur SMART Digest Pepsin Kits fungerar
Pepsin klyver proteiner företrädesvis vid karboxylgrupper av aromatiska aminosyror såsom fenylalanin, tryptofan och tyrosin. Det spjälkar inte vid bindningar som innehåller valin, alanin eller glycin. Pepsin används ofta för att generera antikroppsfragment. Pepsin används för att generera F(ab')2-fragment genom att ta bort endast den del av Fc-domänen bortom gångjärnsregionen. De resulterande F(ab')2-fragmenten är sammansatta av två antikroppsbindande Fab'-fragment förbundna med disulfider i gångjärnsregionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | SMART Digest Pepsin Kit med uppsamlingsplatta |
| Fånga | Hold (Håll) |
| Klyvning | Hydrofoba rester i P1- och P1'-positioner på karboxylsidan av fenylalanin och leucin och på karboxylsidan av glutaminsyra |
| Enzym | Pepsin |
| Formatera | SMART Digest Resin förfyllt i PCR-rör |
| För användning med (applikation) | Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| Typ | Protein Digestion |
| Inkluderar | SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.