Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinas K-satser
Produktkod. 15658673
Change view
Beskrivning:
Bulk Resin-alternativ
Bulkresin-alternativ med SOLA μ/samlingsplatta
Bulkresin-alternativ med filter-/uppsamlingsplatta
Magnetisk bulkharts alternativ
Magnetisk bulkresin med SOLA μ/samlingsplatta
Magnetisk bulkresin med filter-/samlingsplatta
med SOLA μ/samlingsbricka
med filter-/uppsamlingsplatta
med kollektplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
15658673 med kollektplatta Varje
15668673 Bulk Resin-alternativ Varje
15678673 Magnetisk bulkharts alternativ Varje
15688673 med filter-/uppsamlingsplatta Varje
15698673 Bulkresin-alternativ med filter-/uppsamlingsplatta Varje
15608683 Magnetisk bulkresin med filter-/samlingsplatta Varje
15618683 med SOLA μ/samlingsbricka Varje
15628683 Bulkresin-alternativ med SOLA μ/samlingsplatta Varje
15638683 Magnetisk bulkresin med SOLA μ/samlingsplatta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15658673 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60109107
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning och proteinnedbrytning i en enda brunn för dina biomarkörstudier.
Få högkvalitativa analytiska resultat från proteinsmältning genom att använda Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinas K-satser. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk forskning ger kiten snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Proteinas K Proteindigestion
SMART Digest-kit gör att du kan karakterisera och kvantifiera proteiner snabbare, enklare och snabbare än någonsin tidigare. Denna version av kitet använder proteinas K, som klyver peptidbindningen intill karboxylgruppen av alifatiska och aromatiska aminosyror med blockerade alfaaminogrupper.
Lätt och enkelt
  • Betydligt ökad hastighet för provbearbetning
  • Enkel process
  • Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
Tillförlitliga resultat
  • Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
  • Högre känslighet
  • Högre datasäkerhet
Reducerar avsevärt provberedningstiden
Vanligtvis tar det mindre än 60 minuter (beroende på provets komplexitet) för att uppnå full smältning, medan en smältning i lösning kan ta upp till 24 timmar.
Renare prover
Minskning av antalet kemikalier som används och den immobiliserade proteinas K-designen hjälper till att lindra kemiskt inducerade posttranslationella modifieringar (PTM) och autolys. Resultaten är lättare att tolka.
Par med SOLAμ SPE-plattor för avsaltning
När den används med SMART Digest för avsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE extraktionsplattor i fast fas ger en snabb, lättanvänd, robust och lätt automatiserbar provberedningslösning för analys av biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning med kollektplatta
Fånga Hold (Håll)
Klyvning Peptidbindning intill karboxylgruppen av alifatiska och aromatiska aminosyror med blockerade alfaaminogrupper
Enzym Proteinas K
Formatera SMART Digest Resin förfyllt i PCR-rör
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning
Produktlinje SMART Smälta
Typ Protein Digestion
Inkluderar SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta