Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinas K-satser
Beskrivning
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning och proteinnedbrytning i en enda brunn för dina biomarkörstudier.
Få högkvalitativa analytiska resultat från proteinsmältning genom att använda Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinas K-satser. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk forskning ger kiten snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
SMART Digest-kit gör att du kan karakterisera och kvantifiera proteiner snabbare, enklare och snabbare än någonsin tidigare. Denna version av kitet använder proteinas K, som klyver peptidbindningen intill karboxylgruppen av alifatiska och aromatiska aminosyror med blockerade alfaaminogrupper.
Lätt och enkelt- Betydligt ökad hastighet för provbearbetning
- Enkel process
- Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
- Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
- Högre känslighet
- Högre datasäkerhet
Vanligtvis tar det mindre än 60 minuter (beroende på provets komplexitet) för att uppnå full smältning, medan en smältning i lösning kan ta upp till 24 timmar.
Renare proverMinskning av antalet kemikalier som används och den immobiliserade proteinas K-designen hjälper till att lindra kemiskt inducerade posttranslationella modifieringar (PTM) och autolys. Resultaten är lättare att tolka.
Par med SOLAμ SPE-plattor för avsaltningNär den används med SMART Digest för avsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE extraktionsplattor i fast fas ger en snabb, lättanvänd, robust och lätt automatiserbar provberedningslösning för analys av biomolekyler.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SMART Digest Proteinase K Kit, Bulk Resin alternativ |
| Fånga | Hold (Håll) |
| Klyvning | Peptidbindning intill karboxylgruppen av alifatiska och aromatiska aminosyror med blockerade alfaaminogrupper |
| Enzym | Proteinas K |
| Formatera | SMART Digest Resin, Bulk Icke-magnetisk |
| För användning med (applikation) | Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| Typ | Protein Digestion |
| Inkluderar | Bulk Icke-magnetisk SMART smält harts, SMART Digest buffert |