Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-satser
Produktkod. 17716789 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Enzym:
RNase A
RNase T1
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Enzym
17716789 RNase T1
17726789 RNase A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17716789 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60120101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SMART Digest™ RNase-kit i dina arbetsflöden för kartläggning och kvantifiering av oligonukleotider för att få högkvalitativa analytiska resultat.
Få högkvalitativa analytiska resultat från mRNA-digestioner med hjälp av Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-satser. Ett betydande framsteg i provberedningen för oligonukleotidkartläggning och kvantifiering, dessa kit ger snabb och enkel mRNA-nedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering.
Dessa RNase-kit använder optimerade, värmestabila enzymer på magnetiska pärlor, vilket möjliggör kontroll av partiell digestion för att producera nödvändiga fragment av ideal längd för sekvensering med HRAM-MS.
Lätt och enkelt
  • En enkel process och kontroll av nedbrytningstid säkerställer nödvändig fragmentlängd för omfattande mRNA-sekvensering med HRAM-MS
  • Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
  • Enstaka nukleasdigestion tillåter fullständig karakterisering av mRNA
Tillförlitliga resultat
  • Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
  • Högre datasäkerhet
  • Ingen nukleaskontamination av den analytiska kolonnen
RNase-kit finns tillgängliga med två endoribonukleas enzymspecificiteter:
  • RNase T1 bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester
  • RNas A bryter ned enkelsträngat RNA vid C- och U-rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klyvning Bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester
Enzym RNase T1
Formatera Bulk magnetisk SMART Digest Resin
För användning med (applikation) Oligonukleotidkartläggning
Produktlinje SMART Smälta
Typ RNA digestion
Inkluderar Magnetisk bulk SMART smält harts, SMART Digest buffert