Description
Få högkvalitativa analytiska resultat från mRNA-digestioner med hjälp av Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-satser. Ett betydande framsteg i provberedningen för oligonukleotidkartläggning och kvantifiering, dessa kit ger snabb och enkel mRNA-nedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering.
Dessa RNase-kit använder optimerade, värmestabila enzymer på magnetiska pärlor, vilket möjliggör kontroll av partiell digestion för att producera nödvändiga fragment av ideal längd för sekvensering med HRAM-MS.
Lätt och enkelt
- En enkel process och kontroll av nedbrytningstid säkerställer nödvändig fragmentlängd för omfattande mRNA-sekvensering med HRAM-MS
- Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
- Enstaka nukleasdigestion tillåter fullständig karakterisering av mRNA
Tillförlitliga resultat
- Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
- Högre datasäkerhet
- Ingen nukleaskontamination av den analytiska kolonnen
RNase-kit finns tillgängliga med två endoribonukleas enzymspecificiteter:
- RNase T1 bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester
- RNas A bryter ned enkelsträngat RNA vid C- och U-rester
Spécification
Spécification
| Klyvning | Bryter ned enkelsträngat RNA vid C- och U-rester |
| Enzym | RNase A |
| Formatera | Bulk magnetisk SMART Digest Resin |
| För användning med (applikation) | Oligonukleotidkartläggning |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| Typ | RNA digestion |
| Inkluderar | Magnetisk bulk SMART smält harts, SMART Digest buffert |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.