Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-satser
Produktkod. p-9883000 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Enzym:
RNase A
RNase T1
Produktkod. 17716789
Brand: Thermo Scientific™ 60120101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda SMART Digest™ RNase-kit i dina arbetsflöden för kartläggning och kvantifiering av oligonukleotider för att få högkvalitativa analytiska resultat.
Få högkvalitativa analytiska resultat från mRNA-digestioner med hjälp av Thermo Scientific™ SMART Digest™ RNase-satser. Ett betydande framsteg i provberedningen för oligonukleotidkartläggning och kvantifiering, dessa kit ger snabb och enkel mRNA-nedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering.
Dessa RNase-kit använder optimerade, värmestabila enzymer på magnetiska pärlor, vilket möjliggör kontroll av partiell digestion för att producera nödvändiga fragment av ideal längd för sekvensering med HRAM-MS.
Lätt och enkelt
  • En enkel process och kontroll av nedbrytningstid säkerställer nödvändig fragmentlängd för omfattande mRNA-sekvensering med HRAM-MS
  • Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
  • Enstaka nukleasdigestion tillåter fullständig karakterisering av mRNA
Tillförlitliga resultat
  • Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
  • Högre datasäkerhet
  • Ingen nukleaskontamination av den analytiska kolonnen
RNase-kit finns tillgängliga med två endoribonukleas enzymspecificiteter:
  • RNase T1 bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester
  • RNas A bryter ned enkelsträngat RNA vid C- och U-rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klyvning Bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester
Enzym RNase T1
Formatera Bulk magnetisk SMART Digest Resin
För användning med (applikation) Oligonukleotidkartläggning
Produktlinje SMART Smälta
Typ RNA digestion
Inkluderar Magnetisk bulk SMART smält harts, SMART Digest buffert