Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsinsatser
Beschreibung
Skaffa snabb, enkel och mycket reproducerbar trypsinproteinspjälkning för peptidkarakterisering och kvantifiering i biofarmaceutisk proteinforskning.
Få högkvalitativa analytiska resultat från proteinsmältning med hjälp av Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kit. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk proteinforskning, kiten ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
SMART Digest-kit gör att du kan karakterisera och kvantifiera proteiner snabbare, enklare och snabbare än någonsin tidigare. Denna version av kitet använder trypsin, som klyver peptider på den C-terminala sidan av lysin- och argininaminosyrarester.
Lätt och enkelt- Betydligt ökad hastighet för provbearbetning
- Enkel process
- Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
- Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
- Högre känslighet
- Högre datasäkerhet
Vanligtvis tar det mindre än 60 minuter (beroende på provets komplexitet) för att uppnå full smältning, medan en smältning i lösning kan ta upp till 24 timmar.
Renare proverMinskning av antalet använda kemikalier och den immobiliserade trypsindesignen hjälper till att lindra kemiskt inducerade posttranslationella modifieringar (PTM) och autolys. Detta resulterar i resultat som är lättare att tolka.
Par med SOLAμ SPE-plattor för avsaltningNär den används med SMART Digest kit för avsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE extraktionsplattor i fast fas ger en snabb, lättanvänd, robust och lätt automatiserbar provberedningslösning för analys av biomolekyler.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Protein Digestion |
| Beskrivning | SMART Digest Trypsin Kit Magnetic Bulk Resin alternativ med SOLAμ /uppsamlingsskylt |
| Formatera | SMART Digest Resin, Bulk Magnetic |
| Enzym | Trypsin |
| Klyvning | C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror |
| Fånga | Hold (Håll) |
| Produktlinje | SMART Smälta |
| För användning med (applikation) | Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning |
| Inkluderar | Magnetisk bulk SMART smält harts, SMART Digest buffert, uppsamlingsplatta, SOLAμ SPE-platta |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.