Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsinsatser
Produktkod. 30130374
Change view
Formatera:
Bulk-icke-magnetisk harts
Bulk-magnetharts med lågt pH-värde
Bulkmagnetisk harts
Bulkresin med lågt pH-värde
Lösligt trypsin
Resin i förfyllda PCR-rör
Typ:
Lösligt trypsinkit
Lösligt trypsinkit – 10 pk.
Lösligt trypsinkit – lågt pH
Trypsinkit
Inkluderar:
Löslig trypsin, buffert, samlingsplatta
Löslig trypsin, låg pH-buffert, uppsamlingsplatta
Resin med lågt pH-värde, samlingsplatta
Resin, buffert
Resin, buffert, samlingsplatta, SOLA μ SPE-platta
Resin, buffert, uppsamlingsplatta, filterplatta
Resin, samlingsplatta
Resin, samlingsplatta, SOLA μ SPE-platta
Resin, uppsamlingsplatta, filterplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Typ Inkluderar Förpackningsstorlek
30130374 Lösligt trypsin Lösligt trypsinkit – lågt pH Löslig trypsin, låg pH-buffert, uppsamlingsplatta -
15382360 Resin i förfyllda PCR-rör Trypsinkit Resin, samlingsplatta 1 uppsättning
16434839 Bulkresin med lågt pH-värde Trypsinkit Resin, samlingsplatta -
15994417 Resin i förfyllda PCR-rör Trypsinkit Resin med lågt pH-värde, samlingsplatta Varje
15317298 Resin i förfyllda PCR-rör Trypsinkit Resin, samlingsplatta, SOLA μ SPE-platta Varje
16444839 Bulk-magnetharts med lågt pH-värde Trypsinkit Resin, samlingsplatta -
15357350 Resin i förfyllda PCR-rör Trypsinkit Resin, uppsamlingsplatta, filterplatta Varje
15791377 Bulkmagnetisk harts Trypsinkit Resin, buffert 1 uppsättning
15648663 Bulkmagnetisk harts Trypsinkit Resin, buffert Varje
15658663 Bulk-icke-magnetisk harts Trypsinkit Resin, buffert, uppsamlingsplatta, filterplatta Varje
15668663 Bulkmagnetisk harts Trypsinkit Resin, buffert, uppsamlingsplatta, filterplatta Varje
15678663 Bulk-icke-magnetisk harts Trypsinkit Resin, buffert, samlingsplatta, SOLA μ SPE-platta Varje
15668693 Lösligt trypsin Lösligt trypsinkit Löslig trypsin, buffert, samlingsplatta Varje
15688663 Bulkmagnetisk harts Trypsinkit Resin, buffert, samlingsplatta, SOLA μ SPE-platta Varje
30090382 Lösligt trypsin Lösligt trypsinkit – 10 pk. Löslig trypsin, buffert, samlingsplatta -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 30130374 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60113101LPH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Skaffa snabb, enkel och mycket reproducerbar trypsinproteinspjälkning för peptidkarakterisering och kvantifiering i biofarmaceutisk proteinforskning.
Få högkvalitativa analytiska resultat från proteinsmältning med hjälp av Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kit. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk proteinforskning, kiten ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Trypsin Protein Digestion
SMART Digest-kit gör att du kan karakterisera och kvantifiera proteiner snabbare, enklare och snabbare än någonsin tidigare. Denna version av kitet använder trypsin, som klyver peptider på den C-terminala sidan av lysin- och argininaminosyrarester.
Lätt och enkelt
  • Betydligt ökad hastighet för provbearbetning
  • Enkel process
  • Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
Tillförlitliga resultat
  • Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
  • Högre känslighet
  • Högre datasäkerhet
Reducerar avsevärt provberedningstiden
Vanligtvis tar det mindre än 60 minuter (beroende på provets komplexitet) för att uppnå full smältning, medan en smältning i lösning kan ta upp till 24 timmar.
Renare prover
Minskning av antalet använda kemikalier och den immobiliserade trypsindesignen hjälper till att lindra kemiskt inducerade posttranslationella modifieringar (PTM) och autolys. Detta resulterar i resultat som är lättare att tolka.
Par med SOLAμ SPE-plattor för avsaltning
När den används med SMART Digest kit för avsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE extraktionsplattor i fast fas ger en snabb, lättanvänd, robust och lätt automatiserbar provberedningslösning för analys av biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Lösligt trypsinkit – lågt pH
Beskrivning Lösligt smart digest-kit, trypsin, buffert med lågt pH
Formatera Lösligt trypsin
Enzym Trypsin
Klyvning C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror
Fånga Hold (Håll)
För användning med (applikation) MAM
Inkluderar Löslig trypsin, låg pH-buffert, uppsamlingsplatta