Läs mer
Moldex™ Smart FFP-mask
Beskrivning
Moldex Smart Series FFP2 NR D icke-ventilad dammmask.
Lämplig för de flesta industriella applikationer är denna generella mask stark och hållbar. De ActiveForm™ tätningen anpassar sig automatiskt till olika ansiktsformer och rörelser för att ge en säker tätning.
Lämplig för de flesta industriella applikationer är denna generella mask stark och hållbar. De ActiveForm™ tätningen anpassar sig automatiskt till olika ansiktsformer och rörelser för att ge en säker tätning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 149:2001 +A1:2009 |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Smart FFP-mask |
| För användning med (applikation) | För skydd mot fint giftigt damm, olje- och vattenbaserade imma och ångor |