Läs mer
Thermo Scientific™ SMART SPME-pilar för TriPlus™ RSH SMART Autosamplare
Produktkod. 17717454 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Fas:
Akrylat, 100 μm
DVB/C-WR/PDMS, 120 μm
DVB/PDMS, 120 μm
Diverse
Kolfiber-WR/PDMS, 120 μm
PDMS, 100 μm
PDMS, 250 μm
Kvantitet:
Pk. av 1
Pk. av 3
Pk. av 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fas Kvantitet
17717454 DVB/C-WR/PDMS, 120 μm Pk. av 1
17767444 Akrylat, 100 μm Pk. av 1
17777444 Akrylat, 100 μm Pk. av 3
17787444 Diverse Pk. av 5
17797444 PDMS, 100 μm Pk. av 1
17707454 PDMS, 100 μm Pk. av 3
17727454 DVB/C-WR/PDMS, 120 μm Pk. av 3
17737454 Kolfiber-WR/PDMS, 120 μm Pk. av 1
17747454 Kolfiber-WR/PDMS, 120 μm Pk. av 3
17757454 DVB/PDMS, 120 μm Pk. av 1
17767454 DVB/PDMS, 120 μm Pk. av 3
17777454 PDMS, 250 μm Pk. av 1
17787454 PDMS, 250 μm Pk. av 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17717454 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36SA11T1SM
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spåra artikel- och partinummer, användningsområde, historik och mer för Thermo Scientific™ SMART SPME-pilarna på TriPlus™ RSH SMART Autosampler.
Spåra information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för Thermo Scientific™ SMART SPME-pilar installerade på TriPlus™ RSH SMART Autosamplare. Varje pil är utrustad med ett ID-chip, som lagrar denna användningsbaserade information för snabb, lösningsmedelsfri och automatiserad provberedning. När den är installerad på TriPlus RSH SMART Autosampler, informationen för SMART SPME-pilar kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
Automatisera lösningsmedelsfri fast fas mikroextraktion (SPME) provberedning genom att utföra provextraktion och anrikning i ett enda steg med vår SMART SPME pilar.
SMART SPME Arrows erbjuder också den extra fördelen att spåra användningsinformation. SMART SPME-pilar är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
  • Få högre förtroende för analysresultat
  • Säkerställ felfri användning av SPME-pilar genom automatisk identifiering
  • Stöd GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
  • Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
  • Underlätta SPME Arrow-hantering tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) Faslängd: 20 mm
Kvantitet Pk. av 1
Beskrivning SMART SPME-pil 1,1 mm: DVB/C-WR/PDMS (Divinylbensen/Carbon WR/Polydimetylsiloxan), 120μ m, mörkgrå, 1/Pk.
Typ Pil
Fas DVB/C-WR/PDMS, 120 μm
Färg Mörkgrå
Diameter (metrisk) Yttre 1.1 mm